Learn More
Nitrate de magnésium hexahydraté, extra pur, SLR, Fisher Chemical
Tous les produits Fisher Chemical ProduitsSpécification
Spécification
| Point d’ébullition | 330°C |
| Point de fusion | 89°C |
| CAS | 13446-18-9 |
| Couleur | Blanc |
| pH | 5.0 to 8.2 |
| Forme physique | Solide |
| Quantité | 500 g |
| Formule moléculaire | H12MgN2O12 |
| Numéro MDL | MFCD00149779 |
| Synonyme | magnesium nitrate hexahydrate, magnesium dinitrate hexahydrate, unii-v85k20ljmk, dusicnan horecnaty czech, v85k20ljmk, nitric acid, magnesium salt, hexahydrate, magnesium ii nitrate 1:2 , hexahydrate, magnesium 2+ ion hexahydrate dinitrate, magnesium, reference standard solution, dusicnan horecnaty |
| Afficher plus |