Learn More
Magnesium Nitrate Hexahydrate, puriss p.a, 98.0 to 102.0% (KT), Honeywell Fluka™
Code produit 15616070 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15616070 250 g Flacon poly 250g
15606070 1 kg Flacon poly 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15616070 Supplier Honeywell-Fluka Supplier No. 63087250G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Puriss. p.a., ACS Reagent, 98.0-102.0%
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 13446-18-9
Formule moléculaire H12MgN2O12
Poids moléculaire (g/mol) 256.40
Numéro MDL MFCD00149779
Clé InChI MFUVDXOKPBAHMC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme magnesium nitrate hexahydrate, magnesium dinitrate hexahydrate, unii-v85k20ljmk, dusicnan horecnaty czech, v85k20ljmk, nitric acid, magnesium salt, hexahydrate, magnesium ii nitrate 1:2 , hexahydrate, magnesium 2+ ion hexahydrate dinitrate, magnesium, reference standard solution, dusicnan horecnaty
CID PubChem 202877
Nom IUPAC dinitrate de magnésium héxahydraté
SMILES O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Specifications
Nom chimique ou matériau Magnesium nitrate hexahydrate
Point de fusion 89°C
Couleur Colorless
Forme physique Solid
Quantité 250 g
Formule linéaire Mg(NO3)2 · 6H2O
Numéro UN NONH for all modes of transport
Poids de la formule 256.41g/mol
Pourcentage de pureté 98.0 to 102.0% (KT)
Odeur Odorless
Conditionnement Flacon poly
Densité 1.464g/cm3; Vapor Density: 6 (vs air)