Learn More
Oxyde de magnésium, pâte adhésive en céramique en 2 parties, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11304818
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
2.50kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11304818 2.5 kg 2.50kg
11394808 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11304818 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 043135.A4
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Ajouter au panier
Adhésif haute température pour le collage de la céramique au métal
High temperature adhesive for bonding ceramic to metal
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Rapport de mélange (w / w) : 1,5:1 poudre par rapport au liquide. Conditions de durcissement : 1 à 4 heures à température ambiante, 2 heures à 94°C. Composants : Oxyde de magnésium, pâte adhésive en céramique de 2 pièces (L) et oxyde de magnésium, pâte adhésive en céramique de 2 pièces (P)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Magnesium oxide
Note relative au nom Mix ratio (w/w): 1.5:1 powder to liquid. Cure conditions: 1-4 hours at room temperature, 2 hours at 94°C
CAS 1309-48-4
Quantité 2.5 kg
Formule moléculaire MgO
Numéro MDL MFCD00011109
Synonyme magnesium oxide, magnesia, seawater magnesia, causmag, granmag, maglite, periclase, seasorb, animag
Clé InChI CPLXHLVBOLITMK-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=[Mg]
Nom IUPAC oxomagnésium
Poids moléculaire (g/mol) 40.30
CID PubChem 14792