Learn More
Oxyde de magnésium, 95+ %, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Point d’ébullition | 3600°C |
| Nom chimique ou matériau | Magnesium oxide |
| Point de fusion | 2800°C |
| Note relative au nom | For analysis ACS |
| Couleur | Blanc |
| Forme physique | Poudre granulaire |
| Quantité | 50 g |
| Perte par calcination | 2.0% max. |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Gravité spécifique | 3.58 |
| Afficher plus |