Learn More
Oxyde de magnésium, 98 %, extra pur, poudre, granulométrie : 99 % < 150 μm (calibre -100), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10792671 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
2.5 kg
10 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
10kg
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10792671 500 g Flacon en plastique 500g
10782671 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
10237173 10 kg Récipient en plastique 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10792671 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 263835000
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1309-48-4 | MgO | 40.30 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1309-48-4
Formule moléculaire MgO
Poids moléculaire (g/mol) 40.30
Numéro MDL MFCD00011109
Clé InChI CPLXHLVBOLITMK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme magnesium oxide, magnesia, seawater magnesia, causmag, granmag, maglite, periclase, seasorb, animag
CID PubChem 14792
Nom IUPAC oxomagnésium
SMILES O=[Mg]
Spécification
Point d’ébullition 3600.0°C
Nom chimique ou matériau Magnesium oxide
Point de fusion 2800.0°C
Note relative au nom ca 200 Mesh
Couleur Blanc
Forme physique Poudre amorphe
Quantité 500 g
Perte par calcination 2% max.
Conditionnement Flacon en plastique
Gravité spécifique 3.58
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (Complexometry)
Densité 3.5800g/mL
Formule linéaire MgO
Fieser 01,633; 02,256; 07,221; 16,200
Merck Index 15, 5741
Informations sur la solubilité Solubility in water: 6.2mg/l (20°C),reacts generates heat and mg(oh)2. Other solubilities: soluble in diluted acids,insoluble in alcohol
Poids de la formule 40.29
Pourcentage de pureté 98%
Qualité Extra pur