Learn More
Oxyde de magnésium, 98 %, pur, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Point d’ébullition | 3600°C |
| Nom chimique ou matériau | Magnesium oxide |
| Point de fusion | 2800°C |
| Note relative au nom | 98%, ca 40 mesh |
| Couleur | Gris |
| Forme physique | Poudre cristalline fine |
| Quantité | 2.5 kg |
| Conditionnement | Bouteille en plastique |
| Gravité spécifique | 3.58 |
| Plage de pourcentage du dosage | 97.5% min. (Complexometry) |
| Afficher plus |