Learn More
Oxyde de magnésium, graisse blanche, 99,95 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11348788
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11348788 25 g Flacon en verre 25g
11338788 100 g Flacon en plastique 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11348788 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 041648.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Utilisé comme réactif de laboratoire et comme couleur blanche de référence pour la colorimétrie. Les microsphères d’oxyde de Magnésium sont utilisées pour la méthode d’enrichissement des hydrocarbures aromatiques polycycliques. Il est également utilisé dans les études sur les eaux souterraines.
Magnesium oxide is used as a laboratory reagent, and a good reference white color for colorimetry. Magneisum oxide microspheres is used for enrichment method of polycyclic aromatic hydrocarbons. It is also used in groundwater studies.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1309-48-4
Formule moléculaire MgO
Poids moléculaire (g/mol) 40.30
Numéro MDL MFCD00011109
Clé InChI CPLXHLVBOLITMK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme magnesium oxide, magnesia, seawater magnesia, causmag, granmag, maglite, periclase, seasorb, animag
CID PubChem 14792
Nom IUPAC oxomagnésium
SMILES O=[Mg]
Spécification
Point d’ébullition 3600°C
Nom chimique ou matériau Magnesium oxide
Point de fusion 2852°C
Forme physique agglomérat de 1-3 mm
Quantité 25 g
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.736
Gravité spécifique 3.58
Densité 3.58
Informations sur la solubilité Soluble in HCl and dilute acids. Insoluble in water and ethanol.
Poids de la formule 40.3
Pourcentage de pureté 99.95%