Learn More
Oxyde de magnésium, 99,99 %, (à base de métaux en traces), extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Point d’ébullition | 3600.0°C |
| Nom chimique ou matériau | Magnesium oxide |
| Point de fusion | 2800.0°C |
| Note relative au nom | Extra Pure |
| Couleur | Blanc |
| Forme physique | Poudre |
| Quantité | 10 g |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Gravité spécifique | 3.58 |
| Plage de pourcentage du dosage | 99.99% |
| Afficher plus |