Learn More
Thermo Scientific Chemicals Creusets en oxyde de magnésium
Click to view available options
Diamètre (métrique) extérieur:
24 mm
45 mm
Hauteur (métrique):
43 mm
45 mm
90 mm
Quantité:
1 pièce
5 pièces
Conditionnement:
1 pièce
5 pièces
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 100 mL |
| Diamètre (métrique) extérieur | 45 mm |
| Hauteur (métrique) | 45 mm |
| Matériau | Magnesium Oxide |
| Type | Crucible |
| Quantité | 1 pièce |
| Forme | Cylindrical |