Learn More
Oxyde de magnésium, Extra Pur, Léger, SLR, conforme aux spécifications analytiques de Ph.Eur., BP, Fisher Chemical
Code produit 10518250 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
1kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10518250 500 g Récipient de poudre en plastique 500g
10040240 1 kg Récipient en plastique 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10518250 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur M/0850/53
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 1309-48-4
Formule moléculaire MgO
Poids moléculaire (g/mol) 40.30
Numéro MDL MFCD00011109
Clé InChI CPLXHLVBOLITMK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme magnesium oxide, magnesia, seawater magnesia, causmag, granmag, maglite, periclase, seasorb, animag
CID PubChem 14792
Nom IUPAC oxomagnésium
SMILES O=[Mg]
Spécification
Point d’ébullition 3600°C
Point de fusion 2800°C
Couleur Blanc
pH 10.3
Forme physique Solide en poudre
Quantité 500 g
Poids de la formule 40.29g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Tension de vapeur 0 hPa at 20°C