Learn More
Substrat d’oxyde de magnésium, 10 x 10 x 0,5 mm, poli d’un côté, 110 orientation, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11373778
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 Ea.
5 Ea.
Conditionnement:
1 pièce
5 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11373778 5 Ea. 5 pièces
11383778 1 Ea. 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11373778 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 040272.KU
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 1309-48-4 | Molecular Formula: MgO | Molecular Weight: 40.30 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1309-48-4
Formule moléculaire MgO
Poids moléculaire (g/mol) 40.30
Numéro MDL MFCD00011109
Clé InChI CPLXHLVBOLITMK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme magnesium oxide, magnesia, seawater magnesia, causmag, granmag, maglite, periclase, seasorb, animag
CID PubChem 14792
Nom IUPAC oxomagnésium
SMILES O=[Mg]
Spécification
Nom chimique ou matériau Magnesium Oxide Substrate
Note relative au nom Polished One Sides
Couleur Blanc
Forme physique Plaque
Quantité 5 Ea.