Learn More
Substrat d’oxyde de magnésium, 10 x 10 x 1 mm, poli d’un côté, 110 orientation, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Magnesium Oxide Substrate |
| Note relative au nom | Polished Two Sides |
| Couleur | Blanc |
| Forme physique | Plaque |
| Quantité | 1 Ea. |
| Odeur | Odorless |