Learn More
Perchlorate de magnésium, anhydre, ACS, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11371738
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11371738 500 g 500g
11361738 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11371738 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 011636.36
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Perchlorate de magnésium, anhydre, Cl2MgO8, numéro CAS-10034-81-8, perchlorate de magnésium, anhydre, perchlorate de magnésium anhydre, anhydrone, perchlorate de magnésium, diperchlorate de magnésium, hsdb 661, déshydrite, perchlorate de magnésium, sel de magnésium français, acide perchlorique, unii-7n77z541yf, 500 g
Magnesium perchlorate is commonly utilized as a potent oxidizing agent. It is used as dehydrating agent in organic synthesis. It is practiced in many domains like pharma industry, pyrotechnics industry,in rechargeable batteries and it is a versatile tool in organic synthesis. It possesses photoelectronic and optical properties. Thus it can be used in photo electronic and optoelectronic devices. It is applied as a strong drying agent for gases.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10034-81-8
Formule moléculaire Cl2MgO8
Poids moléculaire (g/mol) 223.197
Numéro MDL MFCD00011102
Clé InChI MPCRDALPQLDDFX-UHFFFAOYSA-L
Synonyme anhydrone, magnesium perchlorate, dehydrite, perchloric acid, magnesium salt, anhydrous magnesium perchlorate, unii-7n77z541yf, hsdb 661, magnesium diperchlorate, magnesium perchlorate, anhydrous, perchlorate de magnesium french
CID PubChem 24840
Nom IUPAC diperchlorate de magnésium
SMILES [O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Mg+2]
Spécification
Nom chimique ou matériau Magnesium Perchlorate, Anhydrous
Point de fusion 251°C (decomposition)
Note relative au nom For analysis ACS
Forme physique Granulaire
Quantité 500 g
Sensibilité Hygroscopic
Densité 2.21 g/mL
Beilstein EM>5,
Informations sur la solubilité Magnesium perchlorate is soluble in water,ethanol.
Poids de la formule 223.21
Qualité Réactif ACS
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Magnesium perchlorate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Matière solide oxydante Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P220-Tenir/stocker à l'écart des vêtements/matières combustibles.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Magnesium perchlorate