Learn More
Magnesium Perchlorate, puriss p.a, ≥98.0% (calc. based on dry substance, KT), Honeywell Fluka™
Tous les produits Honeywell Fluka ProduitsDescription
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Magnesium perchlorate |
| Forme physique | Solid |
| Quantité | 50 g |
| Formule linéaire | Mg(ClO4)2 |
| Numéro UN | UN1475 |
| Poids de la formule | 223.21g/mol |
| Pourcentage de pureté | ≥98.0% (calc. based on dry substance, KT) |
| Conditionnement | Flacon poly |