Learn More
Perchlorate de magnésium, TRC
Product Code. 30478163
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
50 g
Unit Size:
25g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
30478163 5 g 5g
30472863 25 g 25g
30469427 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30478163 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCM1104755G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
This item is not returnable. View return policy
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 10034-81-8
Formule moléculaire 2(ClO4) . Mg
Poids moléculaire (g/mol) 223.2
Synonyme Perchloric Acid, Magnesium Salt, Anhydron, Anhydrone, Anhydrous Magnesium Perchlorate, Dehydrite, KhKM 300, Magnesium Diperchlorate, Magnesium Perchlorate (Mg(ClO4)2), Magnesium(II) Perchlorate, XKM 300
Nom IUPAC diperchlorate de magnésium
SMILES [Mg+2].[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O
Specifications
Nom chimique ou matériau Magnesium Perchlorate
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/2ClHO4.Mg/c2*2-1(3,4)5;/h2*(H,2,3,4,5);/q;;+2/p-2
Poids de la formule 221.8821