Learn More
Phosphate de magnésium dibasique trihydraté, Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Code produit 15650730 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 kg
30 kg
Conditionnement:
1kg
30kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15650730 30 kg 30kg
15640730 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15650730 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 0426030KG
Demander un format en vrac ou personnalisé
Spécial puriss, conforme aux spécifications analytiques de DAB, ≥ 98 %
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7782-75-4
Formule moléculaire H7MgO7P
Poids moléculaire (g/mol) 174.33
Numéro MDL MFCD00150390
Clé InChI OKIWLDVQGKRUNR-UHFFFAOYSA-L
Synonyme magnesium hydrogen phosphate trihydrate, dimagnesium phosphate, unii-hf539g9l3q, magnesium phosphate dibasic trihydrate, magnesium 2+ trihydrate hydrogen phosphate, magnesium 2+ ion trihydrate hydrogen phosphate, kc defense, newberyite, magnesium dibasic phosphate trihydrate, acmc-20aklg
CID PubChem 16204530
SMILES O.O.O.[Mg++].OP([O-])([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Magnesium Phosphate Dibasic Trihydrate
Note relative au nom Meets analytical specification of DAB
Quantité 30 kg
Formule linéaire MgHPO4 · 3H2O
Numéro UN NONH for all modes of transport
Nom IUPAC Phosphate d’hydrogène trihydraté de magnésium(2+)
Poids de la formule 174.33g/mol
Pourcentage de pureté ≥98%
Qualité puriss. spécial
Densité 2.123g/mL at 25°C