Learn More
Phosphate de magnésium, hydrate tribasique, +98 %, pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10330624 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
1kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10330624 250 g Flacon en plastique -
10145123 1 kg Flacon en plastique 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10330624 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 391942500
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 53408-95-0 | Mg3O8P2 | 262.86 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 53408-95-0
Formule moléculaire Mg3O8P2
Poids moléculaire (g/mol) 262.86
Numéro MDL MFCD00150251
Clé InChI GVALZJMUIHGIMD-UHFFFAOYSA-H
Synonyme magnesium phosphate hydrate, trimagnesium diphosphate hydrate, acmc-20akl7, 3mg.2po4.h2o, trimagnesium 2+ hydrate diphosphate
CID PubChem 6096954
SMILES [Mg++].[Mg++].[Mg++].[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Magnesium phosphate, tribasic hydrate
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 250 g
Plage de pourcentage du dosage 98+%
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble.
Nom IUPAC trimagnésium;diphosphate;hydraté
Poids de la formule 262.86
Pourcentage de pureté ≥98%
Qualité Pures
Perte par calcination 32.0% max. (425°C)