Learn More
Magnésium, solution étalon de plasma, Specpure™, Mg 10,000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11312378
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 mL
100 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
500mL
50mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11312378 50 mL 50mL
11322378 100 mL 100mL
11400460 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11312378 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 014430.AD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
Numéro MDL MFCD00085308
Spécification
Nom chimique ou matériau Magnesium plasma standard solution
Note relative au nom Mg 10000μg/mL
Forme physique Liquide
Concentration Mg In 5% HNO3
Numéro UN UN3264
Quantité 50 mL
Qualité Specpure