Learn More
Pyrophosphate de magnésium, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11383728
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
1kg
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11383728 50 g -
11363728 250 g 250g
11373728 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11383728 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 039317.18
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 13446-24-7 | Mg2O7P2 | 222.551 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13446-24-7
Formule moléculaire Mg2O7P2
Poids moléculaire (g/mol) 222.551
Numéro MDL MFCD00049482
Clé InChI XZTWHWHGBBCSMX-UHFFFAOYSA-J
Synonyme magnesium pyrophosphate, unii-al34y660jv, diphosphoric acid, magnesium salt 1:2, dimagnesium diphosphate, acmc-1but0, 2mg.p2o7, magnesium pyrophosphate 50g, dimagnesium phosphonato phosphate, dimagnesium 2+ diphosphate, dimagnesium 2+ ion diphosphate
CID PubChem 122213
Nom IUPAC dimagnésium ;phosphate de phosphonato
SMILES [O-]P(=O)([O-])OP(=O)([O-])[O-].[Mg+2].[Mg+2]
Spécification
Nom chimique ou matériau Magnesium pyrophosphate
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 50 g
Merck Index 14,5684
Informations sur la solubilité Soluble in dilute mineral acids. Insoluble in water.
Poids de la formule 222.57
compliance-icons
Identifiant produit
  • Magnesium pyrophosphate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Magnesium pyrophosphate