Learn More
Lingot de magnésium, 3,175 mm (0,125 po) de diamètre x 6,35 mm (0,25 po) de longueur, hybridé, 99,95 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
132.00€ - 498.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7439-95-4 |
---|---|
Formule moléculaire | Mg |
Poids moléculaire (g/mol) | 24.30 |
Numéro MDL | MFCD00085308 |
Clé InChI | JLVVSXFLKOJNIY-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | magnesio, sheet, powdered, magnesio italian, turnings, rieke's active, ribbon, unii-i38zp9992a, hsdb 654, nitrate, acs |
CID PubChem | 5462224 |
ChEBI | CHEBI:25107 |
Nom IUPAC | magnésium |
SMILES | [Mg] |
Product Code | Brand | Quantité | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Quantité | Price | Quantity & Availability | |||||
11399428
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043297.09 |
10 g |
132.00€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11389428
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043297.18 |
50 g |
498.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemical Identifiers
7439-95-4 | |
24.30 | |
JLVVSXFLKOJNIY-UHFFFAOYSA-N | |
5462224 | |
magnésium |
Mg | |
MFCD00085308 | |
magnesio, sheet, powdered, magnesio italian, turnings, rieke's active, ribbon, unii-i38zp9992a, hsdb 654, nitrate, acs | |
CHEBI:25107 | |
[Mg] |
Specifications
Magnesium slug | |
7439-95-4 | |
Mg | |
magnesio, sheet, powdered, magnesio italian, turnings, rieke's active, ribbon, unii-i38zp9992a, hsdb 654, nitrate, acs | |
[Mg] | |
24.30 | |
CHEBI:25107 | |
Odorless | |
Pastille |
3.175mm (0.125 in.) dia. x 6.35mm (0.25 in.) length, Annealed | |
(Base des métaux) | |
MFCD00085308 | |
JLVVSXFLKOJNIY-UHFFFAOYSA-N | |
magnésium | |
5462224 | |
99.95% | |
≈0.09g/slug |
Safety and Handling
P210-P223-P231+P232-P235+P410-P240-P241-P280-P335+P334-P370+P378s-P501c
H228-H252-H261
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :4,1 ; Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 231-104-6
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only