Learn More
Solution de magnésium pour ICP, 1 g/l, matrice HNO3, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Code produit 12953444 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
250 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
250mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12953444 500 mL 500mL
12933444 100 mL 100mL
12943444 250 mL 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 12953444 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur S 032 500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    142.52€
    125.66€ / 500mL
    Économisez 16.86€
    11% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Tous nos matériaux de référence certifiés et nos réactifs sont produits sous une norme de qualité supérieure. ISO Système de management de la qualité ISO 9001, également accrédité selon la norme ISO/IEC 17025 et accrédité selon la norme ISO/IEC 9001 ISO Guide 34.
Spécification
Conditionnement Ampoule
Noms d’analytes ou de composants Mg
Concentration 1 000 ±0,002 g/L
Élément Mg
Solvent or Matrix Acide nitrique
Quantité 500 mL