Learn More
Solution de magnésium pour ICP 10 g/l dans une matrice HNO3, Fisher chemical™
BIOPHARMA
Code produit 12966334 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
250 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon
Conditionnement:
100mL
250mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
12966334 100 mL Flacon 100mL
12976334 250 mL Flacon 250mL
12986334 500 mL Flacon 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 12966334 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur S 232 100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    111.32€
    105.16€ / 100mL
    Économisez 6.16€
    5% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 06-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Tous nos matériaux de référence certifiés et nos réactifs sont produits sous une norme de qualité supérieure. ISO Système de management de la qualité ISO 9001, également accrédité selon la norme ISO/IEC 17025 et accrédité selon la norme ISO/IEC 9001 ISO Guide 34.
Spécification
Conditionnement Flacon
Noms d’analytes ou de composants Mg
Concentration 10 ±0,02 g/L
Type Norme de spectrométrie de masse
Élément Mg
Solvent or Matrix Acide nitrique
Quantité 100 mL
compliance-icons
Identifiant produit
  • Single-element Standard Solution for ICP. Magnesium (Mg) 10000mg/l in HNO3 2%
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.