Learn More
Solution de magnésium pour la matrice H2O de chromatographie d’échange d’ions de 1 g/l, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Code produit 12942145 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
250 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
250mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12942145 500 mL 500mL
12922145 100 mL 100mL
12932145 250 mL 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 12942145 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur A 025 500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    131.08€
    124.66€ / 500mL
    Économisez 6.42€
    4% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 30-10-2026
Tous nos matériaux de référence certifiés et nos réactifs sont produits sous une norme de qualité supérieure. ISO Système de management de la qualité ISO 9001, également accrédité selon la norme ISO/IEC 17025 et accrédité selon la norme ISO/IEC 9001 ISO Guide 34.
Identifiants chimiques
CAS 7697-37-2
Formule moléculaire HNO3
Poids moléculaire (g/mol) 63.01
Numéro MDL MFCD00011349
Clé InChI GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 944
ChEBI CHEBI:48107
Nom IUPAC acide nitrique
SMILES O[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Magnesium
Conditionnement Flacon
Forme physique Liquide
Concentration 1 g/L
Type Solution standard monocomposante
Solvent or Matrix Eau
Quantité 500 mL