Learn More
Solution de métal standard en magnésium 1000 ppm, pour AAS, solution HNO 3 1 M, Fisher Chemical
Tous les produits Fisher Chemical ProduitsSpécification
Spécification
| Conditionnement | Flacon en plastique PEHD |
| Forme physique | Liquide |
| Couleur | Incolore |
| pH | 1 |
| Quantité | 100 mL |