Learn More
Stéarate de magnésium, 3,8 - 5,0 % Mg, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10723051 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
1kg
25g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10723051 1 kg Flacon en plastique 1kg
10723241 25 g Flacon en plastique 25g
11924931 5 kg Récipient en plastique 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10723051 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 240760010
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Ajouter au panier
Edge
CAS: 557-04-0 | C36H70MgO4 | 591.27 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 557-04-0
Formule moléculaire C36H70MgO4
Poids moléculaire (g/mol) 591.27
Clé InChI HQKMJHAJHXVSDF-UHFFFAOYSA-L
Synonyme magnesium stearate, magnesium octadecanoate, magnesium distearate, synpro 90, octadecanoic acid, magnesium salt, dibasic magnesium stearate, petrac mg 20nf, ns-m salt, sm-p, stearic acid, magnesium salt
CID PubChem 11177
ChEBI CHEBI:9254
Nom IUPAC magnésium ; octadécanoate
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-].CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-].[Mg+2]
Spécification
Nom chimique ou matériau Magnesium stearate
Point de fusion 130.0°C to 140.0°C
Couleur Blanc
Perte à la dessiccation 6% (1g, 105°C) max.
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire Mg(C18H35O2)2
Quantité 1 kg
Merck Index 15,5754
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: decomposes in diluted acids,practically insoluble in alcohols and ether
Poids de la formule 591.27
Pourcentage de pureté 3.8-5% Mg
Forme physique Poudre fine