Learn More
Stéarate de magnésium, extra pur, SLR, conforme aux exigences analytiques de Ph.Eur., BP, Fisher Chemical
Code produit 10775911 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10775911 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10775911 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur M/0955/53
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Spécification
CAS 557-04-0
Point de fusion 130°C
Couleur Blanc
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Formule moléculaire C36H70MgO4
Numéro MDL 36391
Quantité 500 g
Synonyme magnesium stearate, magnesium octadecanoate, magnesium distearate, synpro 90, octadecanoic acid, magnesium salt, dibasic magnesium stearate, petrac mg 20nf, ns-m salt, sm-p, stearic acid, magnesium salt
Clé InChI HQKMJHAJHXVSDF-UHFFFAOYSA-L
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-].CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-].[Mg+2]
Nom IUPAC magnésium ; octadécanoate
Poids moléculaire (g/mol) 591.257
CID PubChem 11177
ChEBI CHEBI:9254
Poids de la formule 591.27g/mol
Forme physique Solide