Learn More
Stéarate de magnésium, source végétale Hyqual™ NF-GenAR™ FCC, Macron Fine Chemicals™
Code produit 15597994
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 kg
Conditionnement:
2.50kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15597994 2.5 kg 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15597994 Fournisseur Macron Fine Chemicals Code fournisseur 225706
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1698.68€
    1143.11€ / 2.5kg
    Économisez 555.57€
    32% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 26-02-2027
  • Produit fabriqué selon les BPF alimentaires
  • Produit fabriqué selon les BPF
  • Répond aux spécifications chimiques B.P.
  • Répond aux spécifications chimiques ChP
  • Répond à l’E.P. Caractéristiques chimiques
  • Répond à la F.C.C. Exigences
  • Répond aux spécifications chimiques J.P.
  • Répond à la N.F. Exigences
  • MISE EN GARDE : Pour la fabrication, le traitement ou le reconditionnement
  • Produit chimique alimentaire en vrac
  • Produit chimique pharmaceutique en vrac
  • Aucun solvant de classe 1,2,3 ou autre n’est utilisé ou produit dans le cadre de la fabrication ou de la purification du produit
Spécification
Point de fusion 130 °C à 140 °C
CAS 557-04-0
Quantité 2.5 kg
Plage de pourcentage du dosage 4,0 à 5,0 %
Formule moléculaire C36H70MgO4
Numéro MDL MFCD00036391
Clé InChI HQKMJHAJHXVSDF-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Mg++].CCCCCCCCCCCCCCCCCC([O-])=O.CCCCCCCCCCCCCCCCCC([O-])=O
Nom IUPAC dioctadécanoate de magnésium(2+)
Poids moléculaire (g/mol) 591.26
Identification Test réussi
Perte à la dessiccation ≤ 6,0 %
Conditionnement Étui Mall STAKMOR
Densité 1,03 g/cm³ (20 °C)