Learn More
Sulfate de magnésium, solution aqueuse 1M, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15426109
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mL
100 mL
Conditionnement:
100mL
50mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15426109 50 mL 50mL
15436109 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15426109 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J63953.AD
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 7487-88-9 | MgO4S | 120.36 g/mol
Magnesium sulfate is applied in replacement therapy for hypomagnesemia. It can be used orally as a laxative to relieve occasional constipation, and to treat low levels of magnesium. It works by replacing magnesium in the body and increasing water in the intestines. It is the first-line antiarrhythmic agent for torsades de pointes in cardiac arrest under the 2005 ECC guidelines and for managing quinidine-induced arrhythmias. It is effective in decreasing the risk that pre-eclampsia progresses to eclampsia.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le sulfate de magnésium est appliqué en thérapie de remplacement contre l’hypomagnésémie. Il peut être utilisé par voie orale comme laxatif pour soulager la constipation occasionnelle, et pour traiter les faibles taux de magnésium. Il se substitue au magnésium dans le corps et augmente l’eau dans les intestins. Il s’agit de l’agent antiarythmique de première intention administré pour les torsades de pointes en arrêt cardiaque selon les directives 2005 de l’ECC et pour la gestion des arythmies induites par quinidine. Il permet de réduire le risque de développent de pré-éclampsie et veille à ce qu’elle ne progresse pas en éclampsie.
Solubilité
Entièrement miscible dans l’eau. Soluble dans l’alcool, l’éther (11,6 mg/ml à 18°C) et la glycérine. Insoluble dans l’acétone.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7487-88-9
Formule moléculaire MgO4S
Poids moléculaire (g/mol) 120.36
Numéro MDL MFCD00011110
Clé InChI CSNNHWWHGAXBCP-UHFFFAOYSA-L
Synonyme magnesium sulfate, magnesium sulphate, magnesium sulfate anhydrous, sulfuric acid magnesium salt 1:1, bitter salt, sal angalis, magnesium sulfate 1:1, mgso4, sal de sedlitz, tomix ot
CID PubChem 24083
ChEBI CHEBI:32599
Nom IUPAC magnesium(2+) sulfate
SMILES [Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Magnesium sulfate
Forme physique Liquide
Quantité 50 mL
Formule linéaire MgSO4
Informations sur la solubilité Fully miscible in water. Soluble in alcohol,ether (11.6mg/ml at 18°C) and glycerin. Insoluble in acetone.
Poids de la formule 120.37
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1M aq. soln.