Learn More
Sulfate de magnésium, 97 %, pur, anhydre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10625871 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
500 g
2.5 kg
25 kg
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Flacon en plastique
Flacon en verre
Tambour en fibre
Conditionnement:
2.50kg
25kg
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10625871 5 g Flacon en verre 5g
10731252 500 g Flacon en plastique 500g
10003812 2.5 kg Bouteille en plastique 2.50kg
10107253 25 kg Tambour en fibre 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10625871 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 413480050
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Sulfate de magnésium, 97 %, MgO4S, numéro CAS-7487-88-9, sel de magnésium d’acide sulfurique 1:1, sal de sedlitz, sulfate de magnésium, tomix ot, sel amer, sulfate de magnésium 1:1, sal angalis, sulfate de magnésium, mgso4, sulfate de magnésium anhydre, 500 g, CHEBI: 32599, non désigné, > 700°C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Adsorbant
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7487-88-9
Formule moléculaire MgO4S
Poids moléculaire (g/mol) 120.36
Numéro MDL MFCD00011110
Clé InChI CSNNHWWHGAXBCP-UHFFFAOYSA-L
Synonyme magnesium sulfate, magnesium sulphate, magnesium sulfate anhydrous, sulfuric acid magnesium salt 1:1, bitter salt, sal angalis, magnesium sulfate 1:1, mgso4, sal de sedlitz, tomix ot
CID PubChem 24083
ChEBI CHEBI:32599
Nom IUPAC magnésium ; sulfate
SMILES [Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Magnesium sulfate
Point de fusion 1124.0°C
Note relative au nom Pure
Forme physique Poudre granulaire et/ou grains
Quantité 5 g
Plage de pourcentage du dosage 97%
Formule linéaire MgSO4
Fieser 01,634; 04,425; 05,421
Merck Index 15, 5755
Informations sur la solubilité Solubility in water: 26g/100mL (0°C).
Poids de la formule 120.37
Pourcentage de pureté 97%
Qualité Pures
Conditionnement Flacon en verre
Informations sur la décomposition >700°C