Learn More
Sulfate de magnésium, ≥99,5 %, ReagentPlus™ Solstice
Code produit 15657960
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
2 kg
12 kg
Conditionnement:
12kg
1kg
2kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15657960 500 g 500g
15637960 1 kg 1kg
15647960 2 kg 2kg
15627960 12 kg 12kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15657960 Fournisseur Fluka Code fournisseur M7506500G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    121.00€
    114.37€ / 500g
    Économisez 6.63€
    5% de réduction
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Actuellement indisponible: Nous n'avons aucune information sur la future disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
Qualité réactif, anhydre, ≥99,5 %
  • ≥95 % pour usage général en laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7487-88-9
Formule moléculaire MgO4S
Poids moléculaire (g/mol) 120.36
Numéro MDL MFCD00011110
Clé InChI CSNNHWWHGAXBCP-UHFFFAOYSA-L
Synonyme magnesium sulfate, magnesium sulphate, magnesium sulfate anhydrous, sulfuric acid magnesium salt 1:1, bitter salt, sal angalis, magnesium sulfate 1:1, mgso4, sal de sedlitz, tomix ot
CID PubChem 24083
ChEBI CHEBI:32599
SMILES [Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Magnesium sulfate
Quantité 500 g
Numéro UN NONH for all modes of transport
Nom IUPAC magnésium ; sulfate
Poids de la formule 120,37g/mol
Pourcentage de pureté ≥ 99,5 %
Tension de vapeur 0,1 mmHg (20 °C)
Densité Densité de vapeur : <0,01 (contre l’air)