Learn More
Sulfate de magnésium, 99 %, pour analyse, anhydre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 12198721 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
12198721 1 kg Flacon en plastique 1kg
12108731 250 g Flacon en plastique 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12198721 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 446890010
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7487-88-9 | MgO4S | 120.36 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7487-88-9
Formule moléculaire MgO4S
Poids moléculaire (g/mol) 120.36
Numéro MDL MFCD00011110
Clé InChI CSNNHWWHGAXBCP-UHFFFAOYSA-L
Synonyme magnesium sulfate, magnesium sulphate, magnesium sulfate anhydrous, sulfuric acid magnesium salt 1:1, bitter salt, sal angalis, magnesium sulfate 1:1, mgso4, sal de sedlitz, tomix ot
CID PubChem 24083
ChEBI CHEBI:32599
Nom IUPAC magnésium ; sulfate
SMILES [Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Magnesium sulfate
Point de fusion 1124.0°C
Quantité 1 kg
Conditionnement Flacon en plastique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (Complexometry)
Formule linéaire MgSO4
Merck Index 15,5755
Informations sur la solubilité Solubility in water: 26g/100mL (0°C).
Poids de la formule 120.37
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Analytique