Learn More
Sulfate de magnésium, 99 %, extra pur, séché, contient entre 3 et 4 moles d’eau, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10174573 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
2.5 kg
10 kg
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
10kg
1kg
2.50kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10174573 10 kg Récipient en plastique 10kg
10256350 1 kg Bouteille en plastique 1kg
10216400 2.5 kg Bouteille en plastique 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10174573 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 196850100
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 22189-08-8 | MgO4S | 120.36 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Adsorbant
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 22189-08-8
Formule moléculaire MgO4S
Poids moléculaire (g/mol) 120.36
Numéro MDL MFCD00149787
Clé InChI CSNNHWWHGAXBCP-UHFFFAOYSA-L
Synonyme magnesium sulfate, magnesium sulphate, magnesium sulfate anhydrous, sulfuric acid magnesium salt 1:1, bitter salt, sal angalis, magnesium sulfate 1:1, mgso4, sal de sedlitz, tomix ot
CID PubChem 24083
ChEBI CHEBI:32599
SMILES [Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Magnesium sulfate
Point de fusion 1124.0°C
Note relative au nom Dried, contains 3 to 4 Moles of Water
Couleur Blanc
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 10 kg
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (On dried substance) (Complexometry)
Formule linéaire MgSO4·xH2O
Informations sur la solubilité Solubility in water: 360g/L (20°C). Other solubilities: soluble in glycerol, sparingly soluble in alcohol
Nom IUPAC sulfate de magnésium(2+)
Poids de la formule 120.36
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Extra pur
Perte à la dessiccation 26% to 32% (400 to 500 °C)
Conditionnement Récipient en plastique
Gravité spécifique 2.66
Densité 2.6600g/mL