Learn More
Sulfate de magnésium, 99 %, extra pur, séché, contient entre 3 et 4 moles d’eau, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsBeschreibung
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Nom chimique ou matériau | Magnesium sulfate |
| Point de fusion | 1124.0°C |
| Note relative au nom | Dried, contains 3 to 4 Moles of Water |
| Couleur | Blanc |
| Forme physique | Poudre cristalline |
| Quantité | 1 kg |
| Perte à la dessiccation | 26% to 32% (400 to 500 °C) |
| Conditionnement | Bouteille en plastique |
| Gravité spécifique | 2.66 |
| Plage de pourcentage du dosage | 98.5% min. (On dried substance) (Complexometry) |
| Mehr anzeigen |