Learn More
Sulfate de magnésium, anhydre, poudre, réactif ANALYZED BAKER™, J.T. Baker™
Code produit 15146376 Tous les produits J.T.Baker Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15146376 500 g Flacon poly 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15146376 Fournisseur Avantor J.T.Baker Code fournisseur 250601
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    307.79€
    184.32€ / 500g
    Économisez 123.47€
    40% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 01-03-2027
Produits chimiques de haute qualité pour une utilisation en laboratoire et un usage industriel spécialisé
Spécification
Nom chimique ou matériau Magnesium Sulfate
Note relative au nom Anhydre
CAS 7487-88-9
Forme physique Poudre
Quantité 500 g
Conditionnement Flacon poly
Gravité spécifique 1L = 2.65kg
Formule moléculaire MgO4S
Numéro MDL MFCD00011110
Synonyme magnesium sulfate, magnesium sulphate, magnesium sulfate anhydrous, sulfuric acid magnesium salt 1:1, bitter salt, sal angalis, magnesium sulfate 1:1, mgso4, sal de sedlitz, tomix ot
Clé InChI CSNNHWWHGAXBCP-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
Nom IUPAC magnésium ; sulfate
Poids moléculaire (g/mol) 120.36
CID PubChem 24083
ChEBI CHEBI:32599
Poids de la formule 120.37
Pourcentage de pureté ≥99.0%
Qualité Réactif BAKER ANALYZED™