Learn More
Concentré de sulfate de magnésium, Solstice
Code produit 15675230
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 Pc.
6 x 1 de chaque
Conditionnement:
1 pièce
6 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15675230 1 Pc. 1 pièce
15685230 6 x 1 de chaque 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15675230 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 381461EA
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    104.00€
    94.07€ / 1 pièces
    Économisez 9.93€
    9% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 12-03-2027
Ajouter au panier
pour solution standard 1 L, 0,1 M MgSO4
Les produits de titration de haute qualité de Solstice couvrent l'ensemble du flux de travail et comprennent :
  • Solutions pour titration volumétrique (acides, bases ou sels)
  • Tampons disponibles sous forme de concentrats ou prêts à l’emploi
  • Réactifs pour la complexométrie :
    • Acides aminés carboxyliques (analogues EDTA/NTA)
    • Agents de masquage
  • Indicateurs pour titrations volumétriques et complexométriques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7487-88-9
Formule moléculaire MgO4S
Poids moléculaire (g/mol) 120.36
Numéro MDL MFCD00011110
Clé InChI CSNNHWWHGAXBCP-UHFFFAOYSA-L
Synonyme magnesium sulfate, magnesium sulphate, magnesium sulfate anhydrous, sulfuric acid magnesium salt 1:1, bitter salt, sal angalis, magnesium sulfate 1:1, mgso4, sal de sedlitz, tomix ot
CID PubChem 24083
ChEBI CHEBI:32599
SMILES [Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Magnesium sulfate concentrate
Quantité 1 Pc.
Numéro UN NONH for all modes of transport
Nom IUPAC magnésium ; sulfate
Poids de la formule 120,37g/mol