Learn More
Sulfate de magnésium heptahydraté, +98 %, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10424511 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
500 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
1kg
25g
500g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10424511 500 g Flacon en plastique 500g
10188080 25 g Flacon en plastique 25g
10433085 1 kg Flacon en plastique 1kg
10296843 5 kg Récipient en plastique 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10424511 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 423905000
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 10034-99-8 | H14MgO11S | 246.47 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10034-99-8
Formule moléculaire H14MgO11S
Poids moléculaire (g/mol) 246.47
Numéro MDL MFCD00149785
Clé InChI WRUGWIBCXHJTDG-UHFFFAOYSA-L
Synonyme magnesium sulfate heptahydrate, mgso4.7h2o, magnesium sulfate 1:1 heptahydrate, magnesium sulphate heptahydrate, unii-sk47b8698t, magnesium sulfate usan:jan, sulfuric acid magnesium salt 1:1 , heptahydrate, magnesium sulfate heptahydrate mgso4.7h2o, sulfuric acid, magnesium salt 1:1 , heptahydrate, magnesium ii , sulfate, heptahydrate
CID PubChem 24843
ChEBI CHEBI:31795
Nom IUPAC sulfate de magnésium heptahydraté
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Magnesium sulfate heptahydrate
Point de fusion 770.0°C
Couleur Blanc
pH 5.0 to 8.2 (5% soln. at 25°C)
Forme physique Crystals
Quantité 500 g
Plage de pourcentage du dosage 98.0 to 102% (Complexometry)
Formule linéaire MgSO4·7H2O
Merck Index 15, 5755
Informations sur la solubilité Solubility in water: 710g/L (20°C). Other solubilities: soluble in glycerol, sparingly soluble in alcohol
Poids de la formule 246.48
Pourcentage de pureté ≥98%
Qualité Réactif ACS