Learn More
Sulfate de magnésium heptahydraté, 99,5 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10256840 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
2.5 kg
25 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Tambour en fibre
Conditionnement:
2.50kg
25kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10256840 500 g Flacon en plastique 500g
10135453 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
10378703 25 kg Tambour en fibre 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10256840 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 213115000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    48.60€
    42.65€ / 500g
    Économisez 5.95€
    12% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 10034-99-8 | H14MgO11S | 246.47 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10034-99-8
Formule moléculaire H14MgO11S
Poids moléculaire (g/mol) 246.47
Numéro MDL MFCD00149785
Clé InChI WRUGWIBCXHJTDG-UHFFFAOYSA-L
Synonyme magnesium sulfate heptahydrate, mgso4.7h2o, magnesium sulfate 1:1 heptahydrate, magnesium sulphate heptahydrate, unii-sk47b8698t, magnesium sulfate usan:jan, sulfuric acid magnesium salt 1:1 , heptahydrate, magnesium sulfate heptahydrate mgso4.7h2o, sulfuric acid, magnesium salt 1:1 , heptahydrate, magnesium ii , sulfate, heptahydrate
CID PubChem 24843
ChEBI CHEBI:31795
Nom IUPAC sulfate de magnésium heptahydraté
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Magnesium sulfate heptahydrate
Point de fusion 770.0°C
Note relative au nom p.a.
Couleur Blanc
pH 5 to 8 (5% soln. at 25°C)
Forme physique Crystals
Quantité 500 g
Conditionnement Flacon en plastique
Plage de pourcentage du dosage 99.4% min. (Complexometry)
Formule linéaire MgSO4·7H2O
Merck Index 15, 5755
Informations sur la solubilité Solubility in water: 710g/L (20°C). Other solubilities: soluble in glycerol, sparingly soluble in alcohol
Poids de la formule 246.48
Pourcentage de pureté 99.5%
Qualité Analytique