Learn More
Sulfate de magnésium heptahydraté, 99 %, pour la biochimie
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Magnesium sulfate heptahydrate |
| Point de fusion | 770.0°C |
| Quantité | 500 g |
| Conditionnement | Flacon en plastique |
| Plage de pourcentage du dosage | 98.5% min. (Complexometry) |
| Formule linéaire | MgSO4·7H2O |
| Merck Index | 15,5755 |
| Informations sur la solubilité | (1 M in water) Clear colorless |
| Poids de la formule | 246.48 |
| Pourcentage de pureté | 99% |
| Afficher plus |
RUO– À des fins de recherche uniquement