Learn More
Sulfate de magnésium heptahydraté, ≥ 99%, MP Biomedicals
Code produit 11496571 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11496571 500 g
11406581 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11496571 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0219483390
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 10034-99-8
Formule moléculaire H14MgO11S
Poids moléculaire (g/mol) 246.47
Numéro MDL MFCD00149785
Clé InChI WRUGWIBCXHJTDG-UHFFFAOYSA-L
Synonyme magnesium sulfate heptahydrate, mgso4.7h2o, magnesium sulfate 1:1 heptahydrate, magnesium sulphate heptahydrate, unii-sk47b8698t, magnesium sulfate usan:jan, sulfuric acid magnesium salt 1:1 , heptahydrate, magnesium sulfate heptahydrate mgso4.7h2o, sulfuric acid, magnesium salt 1:1 , heptahydrate, magnesium ii , sulfate, heptahydrate
CID PubChem 24843
ChEBI CHEBI:31795
Nom IUPAC sulfate heptahydraté de magnésium(2+)
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Magnesium Sulfate Heptahydrate
Forme physique Crystalline Powder
Quantité 500 g
Plage de pourcentage du dosage ≥99 %
Poids de la formule 246.5
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Molecular Biology