Learn More
Sulfate de magnésium heptahydraté, + 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11411828
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1000 g
5000 g
Conditionnement:
1000g
5000g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11411828 1000 g 1000g
11421828 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11411828 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14491.0B
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 10034-99-8 | H14MgO11S | 246.47 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le sulfate de magnésium, produit par des procédés appropriés, trouve son utilisation dans plusieurs préparations pharmaceutiques de magnésium généralement connues sous le nom de sel d’epsom. Il est utilisé comme micronutriment dans l’agriculture, pour le brassage du sel dans la production de certains produits alcooliques, comme électrolyte pour préparer des sels métalliques, comme coagulant et comme ingrédient dans les sels de bain utilisés dans le traitement en caisson d’isolation sensorielle.
Solubilité
Soluble dans l’eau et l’acide. Légèrement soluble dans l’alcool et le glycérol.
Remarques
Incompatible avec les oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10034-99-8
Formule moléculaire H14MgO11S
Poids moléculaire (g/mol) 246.47
Numéro MDL MFCD00149785
Clé InChI WRUGWIBCXHJTDG-UHFFFAOYSA-L
Synonyme magnesium sulfate heptahydrate, mgso4.7h2o, magnesium sulfate 1:1 heptahydrate, magnesium sulphate heptahydrate, unii-sk47b8698t, magnesium sulfate usan:jan, sulfuric acid magnesium salt 1:1 , heptahydrate, magnesium sulfate heptahydrate mgso4.7h2o, sulfuric acid, magnesium salt 1:1 , heptahydrate, magnesium ii , sulfate, heptahydrate
CID PubChem 24843
ChEBI CHEBI:31795
Nom IUPAC sulfate de magnésium heptahydraté
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Magnesium sulfate heptahydrate
Quantité 1000 g
Odeur Odorless
Densité 1.68
Merck Index 14,5691
Informations sur la solubilité Soluble in in water and acid. Slightly soluble in alcohol and glycerol.
Poids de la formule 246.48 (120.37 Anhydrous)
Pourcentage de pureté ≥99%