Learn More
Sulfate de magnésium heptahydrate, réactif ACS, ≥99,0 %, Solstice
Code produit 16695873
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 kg
Conditionnement:
5kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16695873 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16695873 Fournisseur Fluka Code fournisseur 631405KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    350.00€
    317.87€ / 5kg
    Économisez 32.13€
    9% de réduction
 Article restreint
En stock
Spécification
Point d’ébullition Non déterminé
Nom chimique ou matériau Magnesium sulfate heptahydrate
Point de fusion 1 124 °C (se décompose avant de fondre)
CAS 10034-99-8
Couleur Incolore
% max. CAS 1
pH 5 à 9,2
Quantité 5 kg
Formule moléculaire H14MgO11S
Clé InChI WRUGWIBCXHJTDG-UHFFFAOYSA-L
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
Nom IUPAC sulfate heptahydraté de magnésium(2+)
Poids moléculaire (g/mol) 246.47
Densité 1,68 g/cm3 (20 °C)