Learn More
Sulfate de magnésium heptahydraté, réactif de culture cellulaire, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Nom chimique ou matériau | Magnesium sulfate heptahydrate |
| Couleur | Blanc |
| Forme physique | Poudre |
| Quantité | 500 g |
| Odeur | Odorless |
| Densité | 1.68 |
| Formule linéaire | MgSO4·7H2O |
| Merck Index | 14,5691 |
| Poids de la formule | 246.48 (120.37 Anhydrous) |
| Qualité | Réactifs de culture cellulaire |