Learn More
Sulfate de magnésium heptahydraté, certifié AR pour analyse, Fisher Chemical™
Tous les produits Fisher Chemical ProduitsDescription
Sulfate de magnésium heptahydraté, certifié AR pour analyse, Fisher Chemical, Quantité :500 g, CAS :10034-99-8, blanc, point de fusion :770°C, formule moléculaire :H14MgO11S, poids moléculaire :246.466, emballage :Récipient de poudre en plastique, pH :5 à 8,2
Spécification
Spécification
| Point de fusion | 770 °C |
| Couleur | Blanc |
| pH | 5 à 8,2 |
| Forme physique | Solide |
| Quantité | 1 kg |
| Conditionnement | Récipient de poudre en plastique |
| Tension de vapeur | <0,1 mmHg à 20 °C |
| Poids de la formule | 246,48g/mol |