Learn More
Sulfate de magnésium heptahydraté, Fisher BioReagents
Code produit 10553335
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
1kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10553335 1 kg Flacon poly 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10553335 Fournisseur Fisher BioReagents Code fournisseur BP2131
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS : 10034-99-8 | H14MgO11S | 246,47 g/mol
Flacon poly ; 1 kg
Le sulfate de magnésium convient à la préparation de solutions tampons.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Magnesium Sulfate Heptahydrate
Point de fusion 770 °C
CAS 10034-99-8
Couleur Blanc
pH 5 à 8,2
Forme physique Solide
Quantité 1 kg
Identification Test de réussite
Conditionnement Flacon poly
Tension de vapeur <0,1 mmHg à 20 °C
Plage de pourcentage du dosage 98,0 à 102,0 %
Densité 1.678g/cm³
Formule moléculaire H14MgO11S
Numéro MDL MFCD00149785
Merck Index 15, 5755
Synonyme magnesium sulfate heptahydrate, mgso4.7h2o, magnesium sulfate 1:1 heptahydrate, magnesium sulphate heptahydrate, unii-sk47b8698t, magnesium sulfate usan:jan, sulfuric acid magnesium salt 1:1 , heptahydrate, magnesium sulfate heptahydrate mgso4.7h2o, sulfuric acid, magnesium salt 1:1 , heptahydrate, magnesium ii , sulfate, heptahydrate
Clé InChI WRUGWIBCXHJTDG-UHFFFAOYSA-L
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
Nom IUPAC sulfate de magnésium heptahydraté
Poids moléculaire (g/mol) 246.47
CID PubChem 24843
ChEBI CHEBI:31795
Poids de la formule 246.47
Pourcentage de pureté 98,0 à 102,0 %