Learn More
Heptahydrate de sulfate de magnésium, conforme aux normes analytiques de Ph. Eur., BP, USP, FCC, 99,5 à 100,5 % (calc. à la substance sèche), Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Code produit 15641250 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
25 kg
4 x 5 kg
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
Conditionnement:
100g
1kg
2.50kg
25kg
4 pièces
5kg
6 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15641250 1 kg 1kg
15631250 100 g 100g
15651250 2.5 kg 2.50kg
15681250 5 kg 5kg
15691250 6 x 1 kg 6 pièces
15601260 6 x 2.5 kg 6 pièces
15671250 4 x 5 kg 4 pièces
15661250 25 kg 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 15641250 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 131421KG
Demander un format en vrac ou personnalisé
Conforme aux normes analytiques de Ph. Eur., BP, USP, FCC, 99,5 à 100,5 % (calc. à la substance séchée)
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10034-99-8
Formule moléculaire H14MgO11S
Poids moléculaire (g/mol) 246.47
Numéro MDL MFCD00149785
Clé InChI WRUGWIBCXHJTDG-UHFFFAOYSA-L
Synonyme magnesium sulfate heptahydrate, mgso4.7h2o, magnesium sulfate 1:1 heptahydrate, magnesium sulphate heptahydrate, unii-sk47b8698t, magnesium sulfate usan:jan, sulfuric acid magnesium salt 1:1 , heptahydrate, magnesium sulfate heptahydrate mgso4.7h2o, sulfuric acid, magnesium salt 1:1 , heptahydrate, magnesium ii , sulfate, heptahydrate
CID PubChem 24843
ChEBI CHEBI:31795
Nom IUPAC sulfate de magnésium heptahydraté
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Magnesium Sulfate Heptahydrate
Note relative au nom Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, USP, FCC
Quantité 1 kg
Formule linéaire MgSO4 · 7H2O
Numéro UN NONH for all modes of transport
Poids de la formule 246.47g/mol
Pourcentage de pureté 99.5 to 100.5% (calc. to the dried substance)
Conditionnement Bouteille en plastique
Tension de vapeur 0.1mmHg (20°C)
Densité Vapor Density: <0.01 (vs air)