Learn More
Sulfate de magnésium heptahydraté, répond aux spécifications analytiques de Ph. Eur., BP, USP, FCC, 99,5-100,5 % (calcul à la substance séchée), Solstice
BIOPHARMA
Code produit 15661250
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
25 kg
4 x 5 kg
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
Conditionnement:
100g
1kg
2.50kg
25kg
4 pièces
5kg
6 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15661250 25 kg 25kg
15631250 100 g 100g
15641250 1 kg 1kg
15651250 2.5 kg 2.50kg
15681250 5 kg 5kg
15691250 6 x 1 kg 6 pièces
15601260 6 x 2.5 kg 6 pièces
15671250 4 x 5 kg 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 15661250 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 1314225KG
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Conforme aux normes analytiques de Ph. Eur., BP, USP, FCC, 99,5 à 100,5 % (calc. à la substance séchée)
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Solstice propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure dans le monde – entier, avec une cohérence, une pureté et une précision assurées
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10034-99-8
Formule moléculaire H14MgO11S
Poids moléculaire (g/mol) 246.47
Numéro MDL MFCD00149785
Clé InChI WRUGWIBCXHJTDG-UHFFFAOYSA-L
Synonyme magnesium sulfate heptahydrate, mgso4.7h2o, magnesium sulfate 1:1 heptahydrate, magnesium sulphate heptahydrate, unii-sk47b8698t, magnesium sulfate usan:jan, sulfuric acid magnesium salt 1:1 , heptahydrate, magnesium sulfate heptahydrate mgso4.7h2o, sulfuric acid, magnesium salt 1:1 , heptahydrate, magnesium ii , sulfate, heptahydrate
CID PubChem 24843
ChEBI CHEBI:31795
Nom IUPAC sulfate de magnésium heptahydraté
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Magnesium sulfate heptahydrate
Note relative au nom Répond aux spécifications analytiques de Ph. Eur., BP, USP, FCC, 99,5-100,5% (calcul à la substance séchée)
% max. CAS 100.0000%
Quantité 25 kg
Plage de pourcentage du dosage 99,5 à 100,5%
Formule linéaire MgSO4 · 7H2O
Numéro UN NONH for all modes of transport
Poids de la formule 246.47
Pourcentage de pureté 99,5 à 100,5 % (calcul à la substance séchée)
Qualité Réactif Ph. Eur.
Conditionnement Sachet en papier / poly
Tension de vapeur 0,1 mmHg (20 °C)
Densité 1,68 g/cm3 ; Densité de vapeur : <0,01 (contre l’air)