Learn More
Sulfate de magnésium heptahydraté, répond aux spécifications analytiques de Ph. Eur., BP, USP, FCC, 99,5-100,5 % (calcul à la substance séchée), Solstice
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Solstice propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure dans le monde – entier, avec une cohérence, une pureté et une précision assurées
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Magnesium Sulfate Heptahydrate |
| Note relative au nom | Répond aux spécifications analytiques de Ph. Eur.BP, USP, FCC |
| Quantité | 6 x 1 kg |
| Formule linéaire | MgSO4 · 7H2O |
| Numéro UN | NONH for all modes of transport |
| Poids de la formule | 246.47 |
| Pourcentage de pureté | 99,5 à 100,5 % (calcul à la substance séchée) |
| Tension de vapeur | 0,1 mmHg (20 °C) |
| Densité | Densité de vapeur : <0,01 (contre l’air) |