Learn More
Heptahydrate de sulfate de magnésium, MP Biomedicals™
Code produit 11416581 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 kg
Conditionnement:
5kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11416581 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11416581 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0219483394
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    264.00€
    250.95€ / 5kg
    Économisez 13.05€
    4% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Joue un grand nombre de rôles biologiques dans l’enzymologie, la structure des cellules et des acides nucléiques et la physiologie des cellules musculaires. L’heptahydrate de sulfate de magnésium de MP Biomedicals est une préparation pharmaceutique de mag
Le magnésium joue un rôle dans l’intégrité structurelle de la membrane cellulaire et de la paroi cellulaire et dans la physiologie des cellules musculaires. Il s’agit d’un cofacteur essentiel dans de nombreuses enzymes, notamment la désoxyribonucléase (DNase), les enzymes de restriction EcoR I et EcoR V, et la ribonucléase H. Le magnésium stabilise également les acides nucléiques polymères, tels que l’ARN de transfert et les ribozymes.
Spécification
CAS 10034-99-8
Forme physique Poudre cristalline blanche
Quantité 5 kg
Formule moléculaire H14MgO11S
Numéro MDL MFCD00149785
Synonyme magnesium sulfate heptahydrate, mgso4.7h2o, magnesium sulfate 1:1 heptahydrate, magnesium sulphate heptahydrate, unii-sk47b8698t, magnesium sulfate usan:jan, sulfuric acid magnesium salt 1:1 , heptahydrate, magnesium sulfate heptahydrate mgso4.7h2o, sulfuric acid, magnesium salt 1:1 , heptahydrate, magnesium ii , sulfate, heptahydrate
Informations sur la solubilité Soluble dans l’eau (100 mg/mL).
Clé InChI WRUGWIBCXHJTDG-UHFFFAOYSA-L
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
Nom IUPAC sulfate de magnésium heptahydraté
Poids moléculaire (g/mol) 246.47
CID PubChem 24843
ChEBI CHEBI:31795
Poids de la formule 246,47 g/mol
Pourcentage de pureté ≥99 %
Qualité Biologie moléculaire