Learn More
Sulfate de magnésium heptahydraté, MP Biomedicals™
Code produit 11470532 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11470532 100 g
11480532 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11470532 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 02191422.1
Utilisé comme composant des solutions salines équilibrées d'Earle et de Hanks. Sulfate de magnésium heptahydraté, MP Biomedicals est un composant des milieux de culture pour les cellules végétales et les micro-organismes. Également utilisé dans la purification de CAP , en tant qu'activateur de gènes cataboliques et
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10034-99-8
Formule moléculaire H14MgO11S
Poids moléculaire (g/mol) 246.47
Numéro MDL MFCD00149785
Clé InChI WRUGWIBCXHJTDG-UHFFFAOYSA-L
Synonyme magnesium sulfate heptahydrate, mgso4.7h2o, magnesium sulfate 1:1 heptahydrate, magnesium sulphate heptahydrate, unii-sk47b8698t, magnesium sulfate usan:jan, sulfuric acid magnesium salt 1:1 , heptahydrate, magnesium sulfate heptahydrate mgso4.7h2o, sulfuric acid, magnesium salt 1:1 , heptahydrate, magnesium ii , sulfate, heptahydrate
CID PubChem 24843
ChEBI CHEBI:31795
Nom IUPAC sulfate heptahydraté de magnésium(2+)
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spécification
Forme physique Crystalline Powder
Quantité 100 g
Informations sur la solubilité Soluble in water, slightly soluble in alcohol.
Poids de la formule 246.5
Pourcentage de pureté 99 to 102%
Qualité Réactif ACS