Specifications
| Forme physique | Poudre cristalline |
| Quantité | 500 g |
| Informations sur la solubilité | Soluble dans l’eau, légèrement soluble dans l’alcool. |
| Poids de la formule | 246.5 |
| Pourcentage de pureté | 99 à 102 % |
| Qualité | Réactif ACS |